Chcete se opět přihlásit?
Laboratorní chladnička/mraznička s elektronickým regulátorem Comfort a vnitřkem bez rizika jisker, ATEX, MediLine
Dodavatel: LIEBHERR
Mediline
Chladnička/mraznička s vnitřkem bez rizika jisker pro skladování výbušných a vysoce hořlavých látek - například v chemickém průmyslu nebo speciálních laboratořích.
  • komfortní elektronický regulátor s digitálním zobrazením teploty umožňuje přesné nastavení teplot
  • integrovaná datová paměť
  • dvojí regulátory a kompresory pro optimální funkčnost
  • 1 bodová kalibrace
  • průchodka pro teplotní čidlo (Ø 10 mm)
  • praktické průsvitné zásuvky (část mrazničky) s průhlednou přední částí poskytující přehled o výrobcích skladovaných uvnitř
  • dveře jsou samozavírací pro praktické účely, pant dveří je zaměnitelný a těsnění je vyměnitelné
Testovány dle směrnice 94/9 EC (ATEX 95) Hodnoceny jako II 3G Ex nA II T6 vhodné pro skladování výbušných a vysoce hořlavých látek v utěsněných nádobách.
Informace pro objednávání: Upozorňujeme, že na vyžádání je k dispozici i verze bez rizika vzniku jisker.
Informace pro objednávání: Please note that a non spark-free version is also available on request.
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ Bal. VWR katalogové číslo Množství
Laboratory fridge/freezer with Comfort electronic controller and spark-free interior, MediLine, LCexv 4010 1 471-1071
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Model LCexv 4010
Objem (l) Fridge: 240
Freezer: 105
Teplota (°C) Fridge: +3...+8
Freezer: −9...−30
Displej Digital
Odmrazení Fridge: automatic
Freezer: manual
Alarm Audible and visual
Police/zásuvky Fridge: 4 glass shelves/-
Freezer: 3 compartments
Materiál Exterior: Steel, white coated
Interior: Fully moulded plastic, spark-free
ŠxHxV vnitřní (mm) Fridge: 440×435×1105
Freezer: 431×435×597
ŠxHxV vnější (mm) Fridge: 600×615×2000
Hmotnost (kg) 87
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství