Tisk…
VWR® INCU-Line®, Inkubátory třepací
Dodavatel: VWR
VWR®
444-0732EA 120290 CZK
444-0732 444-0733
VWR® INCU-Line®, Inkubátory třepací
Třepačky Třepačky inkubované
Třepací inkubátory s malou styčnou plochou. Díky možnosti stohovat jednotky na sebe a díky širokému teplotnímu rozsahu jsou zařízení ILS 4 a ILS 6 ideální pro aplikcace molekulární biologie a pro všeobecné použítí. Díky orbitálnímu třepacímu pohybu jsou velice univerzální. Systém ovládání teploty SmartChek™ (výlučně u zařízení řady Avantor Collection) zaručuje přesnou teplotní regulaci. Mechanická výměna vzduchu je zárukou stability teploty prostředí a zaručuje rychlou obnovu původní teploty po otevření dveří. Na zadní straně dveří je umístěn bezpečnostní termostat. Izolované dveře s velikým dvojitě glazovaným skleněným průhledem lze otevřít až do úhlu 180°.
  • systém ovládání teploty SmartChek™
  • digitální displej
  • ILS 4 díky stohovatelnosti šetří místo
  • v nabídce je celá řada příslušenství
Informace o príslušenství: * Do zařízení ILS 4 lze vložit 4×1000 ml, 5×500 ml, 9×250 ml nebo 16×125 ml baňky a do zařízení ** ILS 6 lze vložit 4×2000 ml, 6×1000 ml, 8×500 ml, 12×250 ml nebo 20×125 ml nebo 30×50 ml baňky.
Informace o dodávce: Zařízení je dodávané s 2 velkou policemí Ostatní příslušenství, které je k dispozici, se musí objednat zvlášť.