Tisk…
VWR® W20, Lázeň vodní, histologická
Dodavatel: VWR
VWR®
720-2423EA 34430 CZK
720-2423 720-3029
VWR® W20, Lázeň vodní, histologická
Lázně Lázně tkáňové
Histologická vodní lázeň W20 je ideální pro napínání parafínových řezů. Nízký profil jednotky poskytuje přehled a zaručuje bezpečnou manipulaci s řezy. Nepřímo ohřívané rovné plochy v přední a zadní části jednotky jsou vhodné pro sušení až 20 podložních sklíček. Dotykový teplotní regulátor a spínač s kontrolkou, která signalizuje, že je zařízení zapnuto, jsou umístěny na přední straně jednotky a jsou chráněny před kontaktem s vodou.
  • Elektronický dotykový displej
  • lehká, kompaktní, díky praktické velikosti se snadno vyprazdňuje
  • dvojí funkce, díky ohřívanému povrchu lze sušit až 20 podložních sklíček
  • nastavitelný teplotní rozsah mezi okolní a 70 °C
  • volitelný kryt zabraňuje odpařování a chrání před znečištěním pokud není jednotka používána
Informace pro objednávání: bez krytu, kryt objednávejte zvlášť.