Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, Microsilk™ II
Dodavatel: Contec
Microsilk™
CONTLWMD0201EA 39130 CZK
CONTLWMD0201
Utěrky pro čisté prostory, Microsilk™ II
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
These microfibre wipes (80% polyester/20% nylon) are made with fabric densely knitted by continuous microdenier filament. The wipes are laser cut, which seals the fibers at the edges. The unique structure of microfibre improves the surface contact, and provides more effective cleaning.
  • práno a baleno dvojitě v čistých prostorách třídy ISO 4
  • pojme více špíny a reziduí než běžné utěrky
  • dobrá schopnost vstřebávat vodu i rozpouštědla
  • snadné odstranění špíny a reziduí na olejové nebo vodní bázi
  • ideální pro čištění a leštění povrchů
Vhodné pro čisté prostory, třídy 10, M 2,5, ISO 4.
Barva: Bílá