Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, PROSAT® PS-SI
Dodavatel: Contec
PROSAT®
115-0911EA 18210 CZK
115-0911
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, PROSAT® PS-SI
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Tyto pevné utěrky jsou vyrobené ze 100% netkaných polyesterových hydraulicky spojených vláken, která tak tvoří vysoce jemný, čistý a pevný materiál, který se vyznačuje velice nízkým uvolňováním částic a extraktů.
  • Solution blend of 10% 2-propanol and 90% deionized water combines cleaning effectiveness with safety
  • Semiconductor grade solution is 0,2 µm filtered and meets SEMI specifications for metals
  • Low IPA concentration for increased safety in semiconductor facilities
  • Available in convenient, easy to use peel/reseal pouches
Určeno pro polovodičový průmysl.
Vhodné pro čisté prostory, třídy 100, M3,5 ISO 5.
Barva: Bílá
Upozornení: Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.