Tisk…
VWR® kuroGEL, Polosuchý savý papír
Dodavatel: VWR
VWR®
700-0416EA 48490 CZK
700-0416
VWR® kuroGEL, Polosuchý savý papír
Blotting - Zařízení
Polosuchý blotter kuroGEL poskytuje velkou flexibilitu v laboratoři, protože jej lze použít pro všechny typy blotování: Západní, Jižní a Severní. Vysávání je rychlé a snadné a obvykle jej lze dokončit za 15 až 30 minut. Postupy nastavení jsou snadné a ekonomické s malou potřebou pufru. Šroubovací víko se přizpůsobí různým tloušťkám a velikostem gelu, zatímco elektrody potažené platinou poskytují rovnoměrný tlak a zajišťují rovnoměrné přenosy.
  • Vhodné pro Western, Southern a Northern bloty
  • Rychlé časy přenosu
  • Rovnoměrný rozptyl tepla
  • Variabilní tloušťka gelu
  • Minimální objem vyrovnávací paměti
Informace o dodávce: Každá jednotka obsahuje základnu s deskovou elektrodou, víko s deskovou elektrodou, elektrické přívody a 2× šrouby jednotky.