Tisk…
Jars, with slip lid
Dodavatel: Semadeni
SEMA3395EA 181 CZK
SEMA3394 SEMA3395 SEMA4689 SEMA2962 SEMA3998 SEMA3999 216-3160 SEMA1999 SEMA1998 SEMA1997 SEMA1993 SEMA1991 SEMA4690
Jars, with slip lid
Nádoby Nádoby víceúčelové
PS, clear
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistance from −10 to 70 °C
Ideal for sampling and storage of solid samples.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904