Tisk…
Hledali jste: Trubice sušicí
10  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: Clear DURAN® borosilicate 3.3 glass. Angled at 75° with ground joint cone.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors with 6 mm external diameter.
Katalogové číslo: (201-9110)
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear. One bulb and glass tubing connection.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: DURAN® borosilicate glass 3.3. clear. Angled at 75° with ground joint cone.
Dodavatel: KARTELL
Popis: PE.
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Unbreakable polyethylene straight tubes.
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Borosilicate glass 3.3. Angled at 75° with ground joint cone.
Dodavatel: SciLabware
Popis: PYREX®, borosilicate glass with ground glass cone.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom