Tisk…
Hledali jste: Autoklávy
30  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Autokláv pro příležitostné použití. Kryt zařízení vyrobený z nerezové oceli AISI 304, snadná údržba a dezinfekce, vnitřní komora z hliníku a izolační ...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Autoklávy VAPOUR-Line jsou určeny pro aplikace, jako jsou kapaliny v otevřených nebo mírně uzavřených nádobách, nástroje a pevné látky, nebalená a odp...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto autoklávy jsou ideální pro média, vybavení a sterilizaci odpadu. Navrženy pro laboratoře, kde hledí na bezpečnost. Jsou vybaveny filtrací odpadní...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Autoklávy, které jsou jednoduché na obsluhu, automatické, flexibilní, spolehlivé a výhodné. Zařízení je vhodné pro použití ve všech standardních labor...
Dodavatel: TUTTNAUER
Popis: Laboratorní autoklávy Tuttnauer jsou ideální pro širokou škálu aplikací v různých oborech, ve výzkumných ústavech, na univerzitách a pro farmaceutický...
Dodavatel: TUTTNAUER
Popis: Laboratorní autoklávy Tuttnauer jsou ideální pro širokou škálu aplikací v různých oborech, ve výzkumných ústavech, na univerzitách a pro farmaceutický...
Dodavatel: TUTTNAUER
Popis: Tuttnauer's ML laboratory line of semi-automatic, electro-mechanically controlled, vertical steam sterilizers provide safe, economical and effective s...
Dodavatel: TUTTNAUER
Popis: Cenově dostupný výkon a spolehlivost pro potřeby sterilizace ve vaší laboratoři. Tyto kompaktní přístroje sterilizují kapaliny, pevné látky, uzavřené ...
Dodavatel: TUTTNAUER
Popis: The Classic is reliable and trusted worldwide, designed to give you the most cost effective sterilisation solution. This light, compact, portable and ...
Katalogové číslo: (481-2004)
Dodavatel: TUTTNAUER
Popis: Horizontal and vertical autoclave with automatic control. The chamber is constructed of long lasting 316L/Ti grade stainless steel with superior corro...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TUTT3850EAP-D)
Dodavatel: TUTTNAUER
Popis: The EA autoclave significantly increase your productivity with extra fast and efficient drying cycles. These two models have the added benefit of a hi...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Priorclave
Popis: Compact 40 benchtop and Compact 60 floor standing or benchtop autoclaves for the low volume user, with flexible operation usually only available in la...
Dodavatel: SHP STERILTECHNIK AG
Popis: These compact benchtop units with a 25 litre useable chamber offers a large capacity and the performance of a big autoclave. The unit has a chamber do...
Dodavatel: Priorclave
Popis: These autoclaves combine a huge internal capacity with a small floor area and are ideally suited for use in a wide range of sterilising applications s...
Dodavatel: SHP STERILTECHNIK AG
Popis: A completely new concept allows the installation of the unit as either front or top loader. Deciding on horizontal or vertical is no longer the questi...
Dodavatel: Priorclave
Popis: These versatile autoclaves are fully equipped for use in laboratories throughout the food, drink, dairy, health and pharmaceutical industries and offe...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom