Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Exempláře
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/22/18989822.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Třídit podle:
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   SAPPHIRE SPHERE, DIA(MM), 2.00, GRADE 25 1 * 25 KS
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   RUBY SPHERE, DIAM.(MM), 3.00, GRADE 25 1 * 100 KS
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   A single crystal is a material in which the crystal lattice of the entire sample is continuous and unbroken to the edges of the sample, with no grain ...
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   The Crystal Polishing Kit contains everything needed by the spectroscopist for repolishing and buffing most infrared transmission crystals, including ...
Katalogové číslo: (ICNA092850145)
Dodavatel:  MP Biomedicals
Popis:   Chicken embryo extract prepared from nine to 12 day old eggs.
Měrná jednotka:  1 * 20 ml
Katalogové číslo: (329770-9.4KG)
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Popis:   Vermiculite research mineral designed for education purposes.
Měrná jednotka:  1 * 9,4 kg
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 6  z 6
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT