Tisk…
VWR® mySPEC, Spektrofotometry, mikroobjemové
Dodavatel: VWR
VWR®
732-2536EA 0 CZK
732-2536
VWR® mySPEC, Spektrofotometry, mikroobjemové
Spektrofotometry a fotometry Biofotometry
mySPEC umožňuje provádět měření koncentrace a čistoty nukleových kyselin a proteinů z malých objemů.
  • široký dynamický rozsah od (2 ng/μl to 15 μg/μl (dsDNA)) znamená konec složitého ředění a výpočtů
  • dodáváme také samostatné jednotky s dotykovým displejem 8,4"
  • automatická analýza údajů dle uživatelem zadaných specifikací čistoty
Model "mySPEC Twin" má dodatečný port pro kyvety, aby bylo možné měřit buněčnou hustotu nebo enzymatické aktivity. Kombinuje funkce mikroobjemového a kyvetového měření včetně možnosti nastavení teploty (30... 40°C) a míchání (0; 50; 1000 min).-1).
Moduly s nastavenou konfigurací umožňují rychlou, zcela automatickou analýzu, včetně měření koncentrace a čistoty RNA a DNA; měření koncentrace bílkovin (A280, Bradford, Lowry, BCA, Pierce 660), určování účinnosti značení, kolorimetrické rozbory enzymatické aktivity a měření buněčné hustoty.