Pracovní stanice VWR® PCR nabízí dvojitý dekontaminační účinek pomocí inaktivace vzdušných a povrchových kontaminantů UV zářením a představuje ideální prostředí pro přípravu vzorků PCR a další citlivé protokoly. Pouzdro z nerezové oceli, přední a boční panely z 8 mm materiálu Makrolon® chrání před UV zářením.
- aktivní dekontaminace pracovního povrchu mimo pracovní dobu pomocí UV záření
- doplňková inaktivace kontaminantů vázaných na aerosol pomocí stíněného UV recirkulátoru během provozu
- ochrana před kontaminací díky antimikrobiální pracovní ploše z nerezové oceli
- indikátor funkce trubice UV recirkulátoru
- zobrazuje provozní dobu UV trubic, aby bylo možné správně načasovat výměnu trubic pro zachování konstantní intenzity UV záření
- odnímatelné police poskytují další úložný prostor pro reakční zkumavky, pipety nebo stojany na zadním panelu
- čtyři vnitřní napájecí zásuvky pro provoz laboratorních zařízení, jako jsou miniodstředivky nebo třepačky, umožňují zkombinovat několik pracovních kroků bez přerušení pracovního postupu
- elektromagnetický bezpečnostní mechanismus při otevření čelního panelu vypne UV záření
Velká pracovní oblast pro práci bez stresu: Pracovní stanice VWR® PCR vytváří dostatečný prostor pro stolní zařízení a umožňuje zkombinovat několik pracovních kroků beze změny polohy, a tím minimalizuje riziko křížové kontaminace.
Please refer to the manual to select the compatible Plug and Socket type for your country.
Certifikace: TÜV-testováno, certifikát bezpečnosti; vyrobeno v Německu.
Informace o dodávce: Flat Pack format for easy and convenient delivery - to be assembled.