Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (5)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "davkovace-pro-pasky"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/76/18709676.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (525-0672)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Addition to the PolarSafe family of products, the label dispenser can accommodate up to 6 rolls of cryogenic dots or strip labels. Made from durable, ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Popis:   These plastic dispensers are suitable for use with single and/or multiple rolls of Time® tape.
Katalogové číslo: (TIME3161)
Dodavatel:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Popis:   This dispenser is suitable for a wide variety of labeling applications. It is designed to keep the work station and drawer clutter-free.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  MICRONOVA
Popis:   Tape dispenser
Katalogové číslo: (817-1390)
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   Write-On™ labeling tape or any tape with a 76 mm internal diameter will fit on the drum.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BELAH134610000)
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   Designed for one hand label making, the dispenser comes with a weighted bottom with non-skid pads to avoid sliding or lifting. The epoxy-coated steel ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   This dispenser provides a smooth writing surface, making labelling easy and fast. When marked tape is advanced and cut off on the serrated edge, a fre...
Katalogové číslo: (817-0309)
Dodavatel:  ULTRATAPE
Popis:   UltraTape single roll dispenser is designed to hold one roll up to 50,8 mm width and 201,2 metres in length. The dispenser is supplied with a 76 mm pl...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další