Chcete se opět přihlásit?
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Krev
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/22/18989322.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (PB000F-2-PC)
Dodavatel:  HemaCare
Popis:   Whole blood is used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of prostate cancer (PC). Collected from IRB-consented donors ...
Měrná jednotka:  1 * 10 ml
Dodavatel:  HemaCare
Popis:   Whole blood used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of herpes simplex virus 1 and 2 (HSV 1 and HSV 2). Whole blood i...
Katalogové číslo: (PB000F-2-HCV)
Dodavatel:  HemaCare
Popis:   Whole blood used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of Hepatitis C Virus (HCV). The whole blood is collected from IR...
Měrná jednotka:  1 * 10 ml
Katalogové číslo: (PB000F-2-LC)
Dodavatel:  HemaCare
Popis:   Whole blood used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of lung cancer (LC). Patient samples can be used by researchers ...
Měrná jednotka:  1 * 10 ml
Katalogové číslo: (PB000F-2-MM)
Dodavatel:  HemaCare
Popis:   Whole blood used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of Lung Cancer (LC). Patient samples can be used by researchers ...
Měrná jednotka:  1 * 10 ml
Katalogové číslo: (PB000F-2-MS)
Dodavatel:  HemaCare
Popis:   Whole blood used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of multiple sclerosis (MS). Collected from IRB-consented donors ...
Měrná jednotka:  1 * 10 ml
Katalogové číslo: (PB000F-2-BC)
Dodavatel:  HemaCare
Popis:   Whole blood used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of breast cancer (BC).The whole blood is collected from IRB-cons...
Měrná jednotka:  1 * 10 ml
Katalogové číslo: (PB000F-2-PA)
Dodavatel:  HemaCare
Popis:   Whole blood is used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of Psoriatic arthritis (PA). Collected from IRB-consented don...
Měrná jednotka:  1 * 10 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 26
  1  2  3  4  Další