Tisk…
Brýle ochranné, Virtua™ AP
Dodavatel: 3M
Virtua™ Virtua™ AP
MMMAVIRTUAA1EA 181 CZK
MMMAVIRTUAA1 111-2281
Brýle ochranné, Virtua™ AP
Brýle
Lehké, stylové bezpečnostní brýle Virtua ™ AP jsou navrženy tak, aby zajistily vynikající krycí schopnosti a dobré zorné pole.
  • integrovaná přední příčka pro lepší ochranu
  • lehké pro maximální pohodlí
  • silný polykarbonátový zorník s vrstvou proti poškrábání a prodlouženou životností
Hmotnost: 26 g
Certifikace: EN 166:2001