Chcete se opět přihlásit?
E.Z.N.A.® Blood RNA Kit
Dodavatel: VWR - Omega Bio-Tek
E.Z.N.A.®
The E.Z.N.A.® Blood RNA Kit is designed for the isolation of total intracellular RNA from up to 1 ml of fresh, or frozen whole blood treated with any common anticoagulant such as heparin, EDTA or acid-citrate-dextrose. The procedure completely removes contaminants and enzyme inhibitors making total RNA isolation fast, convenient and reliable. Red blood cells are selectively lysed and white cells are collected by centrifugation. After lysis of white blood cells under denaturing conditions that inactivate RNases, the lysate is homogenised with a homogeniser spin column. The sample is then applied to a HiBind® spin column. Cellular debris and other contaminants such as haemoglobin are effectively washed away and high-quality RNA is finally eluted in DEPC treated water.
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Popis Typ vzorku Velikost vzorku Bal. VWR katalogové číslo Množství
E.Z.N.A.® Blood RNA Kit Fresh whole blood, Frozen whole blood treated with anticoagulants 10 - 1000 µl 5 testy R6814-00
E.Z.N.A.® Blood RNA Kit Fresh whole blood, Frozen whole blood treated with anticoagulants 10 - 1000 µl 50 testy R6814-01
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT