Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
Testery adhézní
8  results were found
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/92/88/18989288.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  TQC
Popis:   This Cross Cut adhesion test kit (CC1000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Dodavatel:  TQC
Popis:   The cross cut adhesion test basic cutter is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through th...
Katalogové číslo: (SIMELD9330)
Dodavatel:  TQC
Popis:   This automatic adhesion tester measures the adhesion of coatings applied on metal, wood, concrete and similar substrates.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  TQC
Popis:   This Cross Cut adhesion test kit (CC3000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Dodavatel:  TQC
Popis:   This Cross Cut adhesion test kit (CC2000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Katalogové číslo: (SIMESP3100)
Dodavatel:  TQC
Popis:   This Adhesion Test Kit (HPK) is a method developped in the Netherlands by FOSAG and SKH to determine the adhesion of new and old paint layers on wood ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMELD9200)
Dodavatel:  TQC
Popis:   This instrument is an easy to use, lightweight hydraulic adhesion tester that applies an increasing level of pull off force to a dolly adhered to the ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMESP3000)
Dodavatel:  TQC
Popis:   The TQC Cross Cut adhesion test kit (Master Paint Plate) is a stainless steel measuring tool that features: a 1 mm, 1,5 mm, 2 mm and 3 mm cross cut ad...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 8