Tisk…
Hledali jste: Testery odporové
4  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (SIMETB2100)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: The Taber® multi-finger scratch / mar tester is used to measure the relative resistance or susceptibility of a material surface to scratching, marring...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMESP4400)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: This manual resistance tester can be used for testing the resistivity of coatings at various stages of deformation in accordance with ISO 1520. The bu...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMELD5950)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Equipment developed to measure the resistivity of paints, varnishes and liquids in a fast and precise way. Indispensable for the correct functioning o...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMETB2000)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Using interchangeable tools, this shear / scratch tester is used to measure the susceptibility of material surfaces to scratching, marring, shearing, ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom