Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Kapalné a pěnové desinfekční prostředky na pleť
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Třídit podle:
Dodavatel:  Deb-STOKO
Popis:   Hypoallergenic, alcohol-based foam sanitiser for use in food industry. Compatible for use with latex and nitrile gloves.
Dodavatel:  Deb-STOKO
Popis:   Antimicrobial active foam for use without water.
Dodavatel:  Deb-STOKO
Popis:   Gel for optimal hand disinfection without water with simultaneous skin care by means of a moisturising complex. Effective against bacteria (including ...
Měrná jednotka:  1 * 4 KS
Katalogové číslo: (115-2437)
Dodavatel:  Hartmann Bode
Popis:   Sterillium® classic pure is particularly suitable for users with sensitive skin. The propanol based hand disinfectant is ideal for use in all areas of...
Měrná jednotka:  1 * 5 l
Dodavatel:  Hartmann Bode
Popis:   The disinfectant is useful for hygienic and surgical disinfection of the hands for normal and sensitive skin.
Katalogové číslo: (KIMB6381)
Dodavatel:  KIMBERLY CLARK
Popis:   Dezinfekční prostředek na ruce na bázi alkoholu přispívá ke snížení kontaminace a to bez použití vody, v oblastech přísných na hygienu, jako je zdravo...
Měrná jednotka:  1 * 12 KS
Dodavatel:  GOJO Industries - Europe Ltd
Popis:   A rub that feels great to use, with exceptional antimicrobial efficacy.
Dodavatel:  GOJO Industries - Europe Ltd
Popis:   Formulation uses a synergistic blend of moisturisers to nourish the skin.
Měrná jednotka:  1 * 2 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další