Tisk…
Zkumavky centrifugační, kónické dno
Dodavatel: Brand
525-1253EA 267 CZK
BRND778313 BRND778713
Zkumavky centrifugační, kónické dno
Borosilikátové sklo DURAN® 3.3.
  • odstřeďování až 3500×g
  • dobrá tepelná odolnost
  • dobrá chemická odolnost
Kónické dno, zesílený okraj, stupnice. Objem a nápisy jsou ve vysoce kontrastním bílé smaltu.