Tisk…
Hledali jste: Manipulace s wafery
65  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Available for 1,0"; 1,5"; 2,0" and 2,5" wafers. Large area on cover provides space for labelling.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: For shipping and storage applications. Holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Multiple film frame shippers provide a safe and effective way to ship and store up to 25 wafers, or singulated die, mounted to film frames. Special ap...
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Entegris offers a wide selection of H 20 series 2" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Horizontal wafer shipper.
Akce
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: E 99 Series
Akce
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Spring boxes, Holds ten trays and one cover or eleven trays, Polypropylene, natural
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: For shipping and storage applications.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: With pin and socket hinges. Single snap latch.
Akce
Katalogové číslo: (ENTEA193-55M-0515)
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: For handling solar cells or other square devices.
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Wafer handling, Wafer storage boxes for 76,2 mm (3") wafer handling, E 52-101 series, Storage box, PP, Modrá
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the wafer edges.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. They can be used within diverse industries, such as semi-conductor data storag...
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: These standard 150 mm wafer carriers feature a high rigidity and dimensional stability.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom