Tisk…
Hledali jste: Uchovávací boxy na wafery
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Spring boxes, Holds five trays and one cover or six trays, Polypropylene, natural
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: E 90 series
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: E 99 Series
Akce
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: With pin and socket hinges. Single snap latch.
Akce
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Two snap latches, one swing pin latch or three swing pin latches. Pin and socket hinges.
Akce
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Wafer handling, Wafer storage boxes for 76,2 mm (3") wafer handling, E 52-101 series, Storage box, PP, Modrá
Katalogové číslo: (ENTEE04-1202)
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Wafer handling, Wafer storage boxes for 2,5" and smaller wafer handling, E 04 series, Polystyren, Černá
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom