Tisk…
Hledali jste: Vozíky na Wafery
26  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Holds one mask or reticle.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. Carriers and boxes purchased as an assembly.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: These 100 mm wafer carriers are designed for optimum performance in automated operations or for processing LCDs and other small devices.
Akce
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Provide excellent security for masks and reticles with pellicles.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Provides excellent security for masks or reticles with pellicles.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: 2" wafer carriers, Pocket spacing: 4,76 mm, pocket flat: 1,02 mm, 25 wafers, PP, Modrá
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Trends in wafer processing technology have mandated advancements in wafer carrier technology to support today’s advanced semiconductor processing faci...
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: 182 Series
The industry standard 150 mm process wafer carrier. Four-point contact on the 'H' bar for improved wafer positioning. Open sidewall d...
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: These wafer baskets made of PFA are designed for processing and handling substrates. They are compatible with tanks and handles.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. They can be used within diverse industries, such as semi-conductor data storag...
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Miscellaneous mask carriers.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: PFA, natural.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: These standard 125 mm wafer carriers are designed for optimum performance in automated equipment.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Squeeze style handles.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: These standard 150 mm wafer carriers feature a high rigidity and dimensional stability.
Katalogové číslo: (ENTE125-175-47C02)
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: This process cassette is molded from STAT-PRO® 3000 and durable enough to withstand temperatures up to 120 °C. This saves process time and reduces the...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom