Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (1)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Kartáče čistící
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/44/18709644.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (PPSA3590500)
Dodavatel:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis:   Hand brush with long handle for hygienically sensitive areas.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Popis:   Joint scrubber/brush for gaps in hygienically sensitive areas.
Katalogové číslo: (MICRBRWH-30)
Dodavatel:  MICRONOVA
Popis:   Brush, Pro: Valve, Valve brush, autoclavable, Materiál: Nylonové štětiny, Ø hlavy: 102 mm, Celková délka: 762 mm, Manipulace/rukojeť: Plastová rukojeť
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (KINGVI00392)
Dodavatel:  KING DISPOSABLES
Popis:   These brushes include plastic frame with white and blue PBT bristles.
Měrná jednotka:  1 * 10 KS
Katalogové číslo: (VILE145873)
Dodavatel:  FHP VILEDA SCS
Popis:   Brush in strong density polypropylene plastic stock incl. pin hole and high quality polyester PBT-filaments
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT