Tisk…
Hledali jste: Standardy pro určení bodu tání
19  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: These standards can be used with any melting point apparatus and are prepared using pure raw materials. Melting points are determined using a high acc...
Katalogové číslo: (1623422.)
Dodavatel: USP
Popis: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
Měrná jednotka: 1 * 1 g
Katalogové číslo: (1711009.)
Dodavatel: USP
Popis: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
Měrná jednotka: 1 * 1 g
Katalogové číslo: (1004001.)
Dodavatel: USP
Popis: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
Měrná jednotka: 1 * 1 g
Katalogové číslo: (1633007.)
Dodavatel: USP
Popis: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
Měrná jednotka: 1 * 1 g
Katalogové číslo: (1548350.)
Dodavatel: USP
Popis: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
Měrná jednotka: 1 * 1 g
Katalogové číslo: (1086006.)
Dodavatel: USP
Popis: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
Měrná jednotka: 1 * 1 g
Katalogové číslo: (1514008.)
Dodavatel: USP
Popis: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
Měrná jednotka: 1 * 1 g
Katalogové číslo: (1653117.)
Dodavatel: USP
Popis: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
Měrná jednotka: 1 * 1 g
Katalogové číslo: (1534209.)
Dodavatel: USP
Popis: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
Měrná jednotka: 1 * 1 g
Katalogové číslo: (94993-5G)
Dodavatel: Merck
Popis: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130598, Methyltriphenylphosphoniumbromide, tracable to primary standards (LGC).
Měrná jednotka: 1 * 5 g
Katalogové číslo: (15809-5G)
Dodavatel: Merck
Popis: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130597, p-Toluamide, traceable to primary standards (LGC).
Měrná jednotka: 1 * 5 g
Katalogové číslo: (04229-5G)
Dodavatel: Merck
Popis: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130610, Sodium methanesulfonate, traceable to primary standards (LGC).
Měrná jednotka: 1 * 5 g
Katalogové číslo: (PHR1091-1G)
Dodavatel: Merck
Popis: Vanillin, Melting pt.: ∼82 °C
Měrná jednotka: 1 * 1 g
Dodavatel: Merck
Popis: Melting point standards are used to identify compounds and estimate purity. These standards can be used with any melting point apparatus.
Katalogové číslo: (49143-5G)
Dodavatel: Merck
Popis: Mettler-Toledo Calibration substance ME 51143095, Potassium nitrate, traceable to primary standards (LGC).
Měrná jednotka: 1 * 5 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom