Tisk…
Hledali jste: Přeprava Waferů
22  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: For shipping and storage applications. Holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: SmartStack® horizontal wafer shipping system is designed to reduce wafer breakage, die bond corrosion and particle contamination. These shipping syste...
Katalogové číslo: (216-1590)
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: For shipping and storage applications. Holds one wafer face down contacting only the wafer's edges. Replaceable cushions securely retain the wafer to ...
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Available for 1,0"; 1,5"; 2,0" and 2,5" wafers. Large area on cover provides space for labelling.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: This SmartStack® contactless horizontal wafer shippers safely protect and transport bumped wafers in full, thin or ultrathin thickness.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the wafer edges.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Multiple film frame shippers provide a safe and effective way to ship and store up to 25 wafers, or singulated die, mounted to film frames. Special ap...
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: For shipping and storage applications.
Katalogové číslo: (ENTEHWS15010161C2M)
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Horizontal wafer shipper
Měrná jednotka: 1 * 24 KS
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Horizontal wafer shipper.
Akce
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Wafershield™ high purity PP
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Film frame shippers provide a convenient, safe and ergonomic means to ship and store wafers mounted on film frames. Film frame shippers are designed t...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom