Tisk…
Chloritan sodný, anhydrous ≥79%, flakes, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
V044-07EA 5690 CZK
V044-07
Chloritan sodný, anhydrous ≥79%, flakes, J.T.Baker®
Chloritan sodný
Vzorec: ClNaO₂
MW: 90,44 g/mol
Bod varu: 112 °C (1013 hPa)
Bod tání: 250…257 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003478
CAS číslo: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1496
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08743
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (NaClO₂) ≥79 %
Appearance Passes Test