Tisk…
MF Endo bujón
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-9079EA 2690 CZK
516-9079
MF Endo bujón
Média mikrobiologická Připravená mikrobiologická média
M-Endo bujón se používá pro stanovení koliformních bakterií ve vodních vzorcích použitím membránové filtrace. Bakterie z tekutin odstraníme průchodem přes filtry s malými póry, které bakterie zachytí. Tato filtrační technika umožňuje filtrovat velké objemy vody rychle pomocí tlaku, ale zároveň brání průchodu jakékoliv přítomné bakterie. Tyto bakterie se zachytí na povrchu membrány a poté jsou převedeny do vhodného tekutého média. Pak dojde k jejich difuzi nahoru skrz póry. Dojde k růstu kolonií bakterií na povrchu, které lze spočítat.
  • skleněná láhev
  • organismy nefermentující laktózu tvoří bezbarvé kolonie