Tisk…
Časovač digitální, jednokanálový, VWR®
609-0186EA 395 CZK
VWRI609-0186
Časovač digitální, jednokanálový, VWR®
  • 12/24 hodinový formát
  • odpočet nebo načítání času 23 hod 59 min 59 s
  • paměť
Certifikace: Splňuje ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001, akreditace organizací A2LA zaručuje návaznost na normy NIST.
Informace o dodávce: skládací stojánek, magnet, 1,5 V baterii LR44 a kalibrační certifikát.