Tisk…
VWR®, Vzorkovací lžíce
Dodavatel: VWR
VWR®
231-0494EA 1360 CZK
VWRU10819-505 231-0494 231-0493
VWR®, Vzorkovací lžíce
Lžíce
PS, bílá. Tyto jednorázové lžíce jsou vyráběny v čistém prostředí a sterilizovány gama zářením. Jsou ideální pro vzorkování prášku, granulí a past.
  • Dostupné ve dvou různých velikostech: 2,5 ml (podobně jako čajová lžička) a 10 ml (podobně jako polévková lžíce)
  • Výroba, montáž a balení podle čistých prostor třídy 7 (10000)
  • Podle pokynů EU pro potraviny a FDA
  • Jednotlivě balené, sterilizované gama zářením