Tisk…
VWR® VisiCam® TC 20 Plus, Kamery tabletové, bezdrátové
Dodavatel: VWR
VWR® VisiCam®
630-2661EA 25320 CZK
630-2661
VWR® VisiCam® TC 20 Plus, Kamery tabletové, bezdrátové
Kamery
Tento systém se skládá z tabletu a bezdrátové 5 MP kamery. Může být připojen ke všem mikroskopům s adaptérem C-mount.
  • možné používat bez počítače
  • bezdrátové spojení mezi tabletem a fotoaparátem: tablet lze používat na jakémkoliv místě
  • obrázky lze okamžitě sdílet prostřednictvím bezdrátové sítě
  • tablet s uživatelsky přívětivým 10,1" dotykovým displejem
  • rychlé a snadné vytváření datových sestav
V tabletu je nainstalovaný software pro analýzu obrazu, který je vyvinutý pro snadné a intuitivní používání. Tento software umožňuje náhled, snímání obrázků, nahrávání videa, měření, anotace, úpravu parametrů obrazu, export dat do PDF nebo Excelu, počítání, možnost nastavení hesla pro více uživatelů, rychlé sdílení obrázků a zpráv.
Specifikace tabletu:
Operační systém: Android OS
CPU: Procesor Intel® Atom™ Z3745, 1,33 GHz, Quad Core
RAM: 1024 MB
Displej: LCD vysoké rozlišení 10,1″, multi-dotykové ovládání
Paměť: HD SSD 16 GB
Připojení: Wireless, Bluetooth
Informace o dodávce: dodáváno s vícejazyčným softwarem k záznamu a analýzu obrázků, zdrojem napájení, kalibračním podložním sklíčkem a podstavcem pro tablet.