Tisk…
Hledali jste: Misky mikrobiologické kontaktní
19  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Contact plates are ideal for monitoring microbiological contamination of surfaces and air (using an air sampler) inside cleanrooms, isolators, RABS (R...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Kontaktní misky jsou k dostání ve dvou velikostech balení – ve trojitém obalu (balení po 24 miskách) nebo ve dvojitém obalu (balení po 30 miskách). Ko...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: These contact plates, with triple-bagged sterile packaging and lockable lid, are ideal for environmental control of air, surfaces, gloves and overalls...
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Řada kontaktních misek je vyrobena z vysoce kvalitních surovin. Všechna kultivační média jsou vyráběna s použitím vybraných dehydratovaných bází a spl...
Katalogové číslo: (710-0961)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Used in combination with contact plates, the contact weight enables the standardisation of microbiological surface control between operators. It appli...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: The new peelable blister pack fulfills the highest quality and protection standards for the plate. The blister pack, produced fully automatically and ...
Dodavatel: 3M Food Safety
Popis: The 3M™ Petrifilm™ High-sensitivity coliform count plate accommodates 5 ml samples and detection of low levels of confirmed coliforms in 24 hours.
Dodavatel: LIOFILCHEM S.R.L.
Popis: The peelable blister pack fulfills the highest quality and protection standards for the plate. The blister pack, produced fully automatically and in c...
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Contact plate, MacConkey agar No3, Aplikace: Enterobacteriacaeae
Dodavatel: 3M Food Safety
Popis: 3M™ Petrifilm™ Rapid Yeast and Mold Count Plates simplify and accelerate detection. Featuring a new indicator technology that makes colonies easier to...
Dodavatel: 3M Food Safety
Popis: The 3M™ Petrifilm™ Lactic acid bacteria count plate is a time-saving, sample-ready plate designed to determine total lactic acid bacteria populations ...
Dodavatel: 3M Food Safety
Popis: 3M™ Petrifilm™ Rapid E. coli/coliform count plates provide a cost-effective, convenient and reliable method for testing equipment, raw material...
Dodavatel: 3M Food Safety
Popis: 3M™ Petrifilm™ Rapid coliform count plates are designed to provide fast, accurate results in detecting coliform contamination.
Katalogové číslo: (APPC433745.0922)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: Violet red bile glucose agar (VRBG) is used as a culture media for microbiology.
Měrná jednotka: 1 * 30 KS
Dodavatel: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Popis: Ready to use dehydrated film media in rigid plastic with lid for cultivating and counting microorganisms in food, for monitoring product quality and p...
Dodavatel: BALIS
Popis: Contact plate, Cost agar
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom