Tisk…
VWR®, Špachtle
Dodavatel: VWR
VWR®
231-0492EA 5340 CZK
231-0492
VWR®, Špachtle
Špachtle
PS, bílá. Tato stěrka s dlouhou, ergonomickou pevnou rukojetí a špičatým ostřím snadno propíchne papírové a plastové sáčky.
  • Výroba, montáž a balení podle čistých prostor třídy 7 (10000)
  • Podle pokynů EU pro potraviny a FDA
  • Jednotlivě balené, sterilizované gama zářením
Ideální pro odběr vzorků prášku, granulí a past.