Kyselina octová ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Packaged under nitrogen.
84874.180EA
1620
CZK
84874.180
84874.290
84874.260
Kyselina octová ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Kyselina octová
Vzorec:
H₃CCOOH MW: 60,05 g/mol Bod varu: 118 °C (1013 hPa) Bod tání: 17 °C Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 38,5 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS číslo: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119475328-30 |
![]() |
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8% |
Evaporation residue | Max. 0.0001% |
Water | Max. 0.1% |
Calcium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.2 ppm |
Potassium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.2 ppm |
Magnesium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.2 ppm |
Sodium (0.1% Aqueous solution) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (255 nm) | Min 10% |
Transmittance (260 nm) | Min 50% |
Transmittance (270 nm) | Min 80% |
Transmittance (280 nm) | Min 95% |
Transmittance (300 nm) | Min 99% |
Suitability for LC-MS (0.1% aqueous solution) | Passes Test |