Order Entry
Gooseneck light guides
Gooseneck light guides
Dodavatel:  MOTIC
Certifikáty
undefined
Gooseneck light guides
Dodavatel:  MOTIC
Informace o produktu
  • Catalog #
    Supplier #
    Pk
    Dostupnost
    Cena
  • Gooseneck light guide, one arm, Ø×L: 0,5 mm×200 mm
    Gooseneck light guide, one arm, Ø×L: 0,5 mm×200 mm
    631-2002
    1101002000132
    1
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 930,00 Kč
    3 930,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 930,00 Kč
    Supplier Article Number: 1101002000132
    Local Article Number: MOTI1101002000132
    Specifikace:
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • Gooseneck light guide, two arms, Ø×L: 0,5 mm×200 mm
    Gooseneck light guide, two arms, Ø×L: 0,5 mm×200 mm
    631-2003
    1101002000142
    1
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 6 100,00 Kč
    6 100,00 Kč
    1 * 1 KS
       6 100,00 Kč
    Supplier Article Number: 1101002000142
    Local Article Number: MOTI1101002000142
    Specifikace:
    Specifications
    Environmentally Preferable