Tisk…
VWR®, Jednokanálový elektronický časovač s trojitým alarmem a certifikátem kalibrace
Dodavatel: VWR
VWR®
609-0207EA 1540 CZK
609-0207
VWR®, Jednokanálový elektronický časovač s trojitým alarmem a certifikátem kalibrace
Časovace/Stopky Časovače digitální
Volba vibračních, zvukových a/nebo světelných alarmů činí tento časovač ideální pro použití v místech s vysokou hlučností.
  • Časovací kapacita: 99 minut, 59 sekund
  • Směr počítání: nahoru/dolů
  • Vibrační, světelné a hlasité bzučáky mohou fungovat najednou nebo je lze nezávisle vypnout
  • Funkce hodin
Tento časovač leží naplocho na lavici, použijte odklápěcí stojan pro vertikální pohled nebo noste laboratorní plášť s kapesní sponou. Časovač obsahuje certifikát o kalibraci a individuální sériové číslo.
Rozměr displeje: 35×20 mm
Rozlišení: 0,01
Certifikace: Testováno a kalibrováno v exkluzivní třikrát akreditované/registrované H-B společnosti ISO/IEC 17025:2017, akreditovaná laboratoř A2LA (Cert. #2448.01), proti zařízení, jehož kalibraci lze navazovat na NIST. Označení CE a v souladu s RoHS.
Informace pro objednávání: Vyžaduje dvě baterie AAA (součástí balení).