Tisk…
Teploměry s trojitým displejem, Traceable® Ultra
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Traceable®
620-2335EA 2620 CZK
620-2335 620-2336 620-2340 620-2334 620-2338 620-2337 620-2339
Teploměry s trojitým displejem, Traceable® Ultra
Teploměry Teploměry digitální Přesné digitální teploměry
Digitální teploměry jsou navrženy tak, aby přesně sledovat teplotu ledničky, mrazničky, inkubátory, vodních lázní nebo během přepravy, v jedné nebo dvou různých oblastí s uzavřenými teplotních čidel pufrovaného nebo kulky senzorů.
  • Chytrý alarm: vizuální a zvukový alarm přetrvá i po návratu podmínek do normálu
  • zobrazuje současně tři parametry; hodnoty maxima, minima a aktuální hodnotu teploty
  • paměť pro maximální a minimální hodnoty
Sondy: 1 nebo 2 kuličkové senzory / 1 nebo 2 lahvové sondy s netoxickým glykolem, ve dvou verzích; 5 ml láhev nebo mikro láhev pro simulaci vakcín.
Certifikace: Kalibrace provedena v souladu s ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001, akreditace A2LA zaručuje soulad s normami NIST.
Informace o dodávce: Dodáváno s kalibračním certifikátem Traceable® , opěrným stojánkem, připevněním ke stěně, VELCRO®, magnetickými páskami a indikátorem slabé baterie.