Tisk…
Karta pro odběr krve, Whatman™
Dodavatel: Qiagen
Whatman™
512-1150EA 13030 CZK
512-1150
Karta pro odběr krve, Whatman™
Systémy pro uchovávání nukleových kyselin
Pro sběr a transport krve a tělních tekutin.
  • vyrobena z absorbčního filtračního papíru
  • umožňuje účinný odběr vzorků
  • obsahuje ochranou vrstvu, která brání vysychání vzorků a též chrání vzorek před přímým dotykem
  • navržena pro krátkodobou manipulaci se vzorky