Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Sorbenty pro TLC
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Třídit podle:
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   This TLC high purity grade silica gel without binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder and fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   This TLC high purity grade silica gel without binder, with fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Dodavatel:  Merck
Popis:   Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Dodavatel:  Merck
Popis:   * Green fluorescent indicator
Katalogové číslo: (1.02330.0500)
Dodavatel:  Merck
Popis:   Cellulose microcrystalline, <20 µm, Balené: In plastic
Měrná jednotka:  1 * 500 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 7  z 7