Tisk…
Hledali jste: Kuličky plastové
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Lehké, ekonomické PP kuličky, které tvoří pokrývku na hladině kapaliny. Koule mají Ø 20 mm, 275 kuliček pokrývá přibližně 1000 cm².
Dodavatel: Bohlender
Popis: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Katalogové číslo: (462-8239)
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Lightweight, economic PP spheres which form a blanket on the liquid surface. Spheres have 20 mm Ø, 275 spheres cover approximately 1000 cm².
Měrná jednotka: 1 * 300 KS
Katalogové číslo: (PIER28665)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Pierce™ Iodination beads are Ø 3 mm polystyrene beads that are coated with an oxidising reagent, which provides efficient activation of 125...
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (VERND1069326)
Dodavatel: Saint-Gobain
Popis: Chemically resistant balls for packaging of columns and mixing beads. Non-contaminating and minimize bumping during boiling.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: Merck
Popis: The latex bead suspensions are composed mainly of polymer particles and water.
Katalogové číslo: (BUCH036405)
Dodavatel: BUCHI
Popis: Swimming balls, PP, Ø: 10 mm, Pro použití s: Rotavapor® R-100 / R-300
Měrná jednotka: 1 * 400 KS
Katalogové číslo: (NICKBP0368)
Dodavatel: NICKEL ELECTRO
Popis: Hollow spheres are ideal for use as a blanket on the top of open tanks of water. A single layer of spheres covers 91% of the liquid surface trapping a...
Měrná jednotka: 1 * 200 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom