Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-ALB Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Aviva Systems Biology
Type: Primary
Antigen: ALB (albumin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µg 50 µG AVIVARP41746_P050
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu ALB
Název antigenu albumin
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp none
Western blot Yes
Synonyma antigenu PRO1341, PRO0903, ANALBA, FDAH, PRO0883
Identifikační číslo genu 213
Epitop middle
Křížová adsorbce none
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství