Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-CST4 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Aviva Systems Biology
Type: Primary
Antigen: CST4 (cystatin S)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human



Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG AVIVARP41986_T100
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu CST4
Název antigenu Cystatin S
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotyp none
Western blot Yes
Gene ID 1472
Epitop N-terminal
Křížová adsorbce none
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství