|
OBJEDNÁVKA
Produktová specifikace
Symbol antigenu | LEFTY2 |
Název antigenu | left-right determination factor 2 |
Spojení | Unconjugated |
Klonovalita | Polyclonal |
Druh protilátky | Primary |
Hostitel | Rabbit |
Isotyp | none |
Western blot | Yes |
Synonyma antigenu | LEFTA, LEFTYA, EBAF, TGFB4 |
Gene ID | 7044 |
Epitop | N-terminal |
Křížová adsorbce | none |
Skladovací teplota | Cool |
Transportní teplota | Ice |