Chcete se opět přihlásit?
Anti-SCGN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G7]
Dodavatel: Abnova
Type: Primary
Antigen: SCGN
Clonality: Monoclonal
Clone: 2G7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µg ABNOH00010590-M01
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu SCGN
Název antigenu Secretagogin, EF-hand calcium binding protein
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon 2G7
Hostitel Mouse
Isotyp none
Western blot Yes
ELISA Yes
Imunochemie Yes
Synonyma antigenu Scgn, Setagin., Secretagogin EF hand Calcium binding protein, DJ501N12.8, Calbindin like, SEGN_HUMAN, Secretagogin, SECRET, SEGN, CALBL
Identifikační číslo genu 10590
Křížová adsorbce non
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství