Chcete se opět přihlásit?
Anti-ST6GALNAC4 Mouse Polyclonal Antibody
Dodavatel: Abnova
Type: Primary
Antigen: ST6GALNAC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
50 µl 50 µl ABNOH00010610-A01
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Antigen symbol ST6GALNAC4
Název antigenu ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 4
Reaktivita Human
Spojení Unconjugated
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Synonyma antigenu SIAT7D, ST6GalNAc, SIAT3C, SIAT7-D, ST6GALNACIV, IV, SIAT3-C
Identifikační číslo genu 10610
Křížová adsorbce non
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství