|
|
OBJEDNÁVKA
Produktová specifikace
Symbol antigenu | LOXL4 |
Název antigenu | lysyl oxidase-like 4 |
Reaktivita | Human, Mouse, Rat |
Spojení | FITC (Fluorescein Isothiocyanate) |
Klonovalita | Polyclonal |
Druh protilátky | Primary |
Hostitel | Rabbit |
Isotyp | IgG |
ImmunoFluorescence | Yes |
Koncentrace | 0,5 mg/ml |
Molekulární hmotnost | 80 - 84 kDa |
Čištění | purified by affinity chromatography |
Forma | liquid |
Skladovací pufr | 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol |
Skladovací teplota | Cool |
Transportní teplota | Ice |