Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-MAGEA10 Rabbit polyclonal antibody FITC (Fluorescein)

Dodavatel: Biorbyt
Immunofluorescence: 1:50-200 (based on 0.5 mg/ml)

Type: Primary
Antigen: MAGEA10 (melanoma antigen family A, 10)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG BIRBORB102943-100
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu MAGEA10
Název antigenu Melanoma Antigen Family A10
Reaktivita Rat, Mouse, Human
Spojení FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Klonovalita Polyclonal
Druh protilátky Primary
Hostitel Rabbit
Isotype IgG
Imunofluorescence Yes
Koncentrace 0,5 mg/ml
Molekulární hmotnost 41 kDa
Čištění purified by affinity chromatography
Form liquid
Skladovací pufr 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
 

Nový vzhled a obnovený závazek

Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT