Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-VIM Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: VI-RE/1]

Dodavatel: Abcam
Type: Primary
Antigen: VIM (vimentin)
Clonality: monoclonal
Clone: VI-RE/1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µg 100 µG ABCAAB49918-100
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu VIM
Název antigenu Vimentin
Reaktivita Human
Spojení PE (Phycoerythrin)
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon VI-RE/1
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1
Průtoková cytometrie Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství