Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Anti-Maltose Binding Protein Mouse monoclonal antibody HRP (Horseradish Peroxidase) [clone: MBP-17]

Dodavatel: Abcam
Type: Primary
Antigen: Maltose Binding Protein
Clonality: monoclonal
Clone: MBP-17
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:



 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 µl 100 µl ABCAAB49923-100
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Symbol antigenu MBP
Název antigenu Maltose Binding Protein
Spojení HRP (Horseradish Peroxidase)
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon MBP-17
Hostitel Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství