Chcete se opět přihlásit?
Anti-GSR Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: AP-MAB0866]
Dodavatel: Abcam
Type: Primary
Antigen: GSR (glutathione reductase)
Clonality: monoclonal
Clone: AP-MAB0866
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2
Reactivity: Mouse
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Rozměry protilátky Bal. VWR katalogové číslo Množství
500 µg 500 µG ABCAAB106843-500
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Symbol antigenu GSR
Název antigenu Glutathione reductase
Reaktivita Mouse
Spojení Unconjugated
Klonovalita Monoclonal
Druh protilátky Primary
Klon AP-MAB0866
Hostitel Rat
Isotyp IgG2
Imunochemie Yes
Průtoková cytometrie Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství